Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Synthware C164250
Packaging:
pkg of 1 ea
Joint:
joint: ST/NS24/40
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócjoint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C164250
jacket H
250 mm
General description
With 12 mm I.D. indentations to support packing material. Vacuum jacketed to improve performance .
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description joint: ST/NS 24/40, jacket H 250 mm | description joint: ST/NS 14/20, jacket H 130 mm | description joint: ST/NS 14/20, jacket H 200 mm | description joint: ST/NS 24/40, jacket H 200 mm |
| manufacturer/tradename Synthware C164250 | manufacturer/tradename Synthware C161100 | manufacturer/tradename Synthware C171200 | manufacturer/tradename Synthware C174200 |
| joint joint: ST/NS24/40 | joint joint: ST/NS14/20 | joint joint: ST/NS14/20 | joint joint: ST/NS24/40 |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| jacket H 250 mm | jacket H 130 mm | jacket H 200 mm | jacket H 200 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ vacuum jacketed distillation column with indents to support packing material
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?