Przejdź do
SYNC184261C
Synthware™ chromatography column with PTFE stopcock and coarse fritted disc
top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 20.0 mm × 203 mm
Synonim(y):
Synthware C184261C, glass chromatograpy column
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
592,00 zł
503,20 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
503,20 zł
Cena katalogowa592,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
joint
joint: ST/NS top24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C184261C
I.D. × L
20.0 mm × 203 mm
O.D.
26 mm
suitability
suitable for chromatography
General description
General purpose column has a PTFE stopcock and a top outer joint. With a coarse porosity fritted disc to support column packing. The section below disc is carefully minimized to prevent re-mixing of components already separated. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
This product includes coarse fritted disc.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SYNC184263CSYNC184264CSYNC184321C
description
top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 20.0 mm × 203 mm
description
top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 20.0 mm × 305 mm
description
top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 20.0 mm × 457 mm
description
top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 26.0 mm × 203 mm
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
manufacturer/tradename
Synthware C184261C
manufacturer/tradename
Synthware C184263C
manufacturer/tradename
Synthware C184264C
manufacturer/tradename
Synthware C184321C
joint
joint: ST/NS top24/40
joint
joint: ST/NS top24/40
joint
joint: ST/NS top24/40
joint
joint: ST/NS top24/40
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
I.D. × L
20.0 mm × 203 mm
I.D. × L
20.0 mm × 305 mm
I.D. × L
20.0 mm × 457 mm
I.D. × L
26.0 mm × 203 mm
O.D.
26 mm
O.D.
-
O.D.
-
O.D.
-
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)