Przejdź do
SYNC184262
Synthware™ chromatography column with PTFE stopcock
top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 20.0 mm × 254 mm
Synonim(y):
Synthware C184262, glass chromatograpy column
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
eCl@ss:
32150313
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
joint
joint: ST/NS top24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C184262
I.D. × L
20.0 mm × 254 mm
suitability
suitable for chromatography
General description
General purpose column has a PTFE stopcock and a top outer joint. For flash chromatography. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
This product does not include coarse fritted disc.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SYNC184264SYNC184172SYNC184321
description
top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 20.0 mm × 254 mm
description
top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 20.0 mm × 457 mm
description
top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 13.4 mm × 254 mm
description
top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 26.0 mm × 203 mm
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
manufacturer/tradename
Synthware C184262
manufacturer/tradename
Synthware C184264
manufacturer/tradename
Synthware C184172
manufacturer/tradename
Synthware C184321
joint
joint: ST/NS top24/40
joint
joint: ST/NS top24/40
joint
joint: ST/NS top24/40
joint
joint: ST/NS top24/40
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
I.D. × L
20.0 mm × 254 mm
I.D. × L
20.0 mm × 457 mm
I.D. × L
13.4 mm × 254 mm
I.D. × L
26.0 mm × 203 mm
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)