Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 887,00 zł |
Informacje o tej pozycji
887,00 zł
joint
joint: ST/NS top24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C184464
I.D. × L
40.0 mm × 457 mm
suitability
suitable for chromatography
General description
This product does not include coarse fritted disc.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 40.0 mm × 457 mm | description top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 40.0 mm × 305 mm | description top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 20.0 mm × 457 mm | description top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 53 mm × 610 mm |
| suitability suitable for chromatography | suitability suitable for chromatography | suitability suitable for chromatography | suitability suitable for chromatography |
| I.D. × L 40.0 mm × 457 mm | I.D. × L 40.0 mm × 305 mm | I.D. × L 20.0 mm × 457 mm | I.D. × L 53 mm × 610 mm |
| manufacturer/tradename Synthware C184464 | manufacturer/tradename Synthware C184463 | manufacturer/tradename Synthware C184264 | manufacturer/tradename Synthware C184605 |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| joint joint: ST/NS top24/40 | joint joint: ST/NS top24/40 | joint joint: ST/NS top24/40 | joint joint: ST/NS top24/40 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ chromatography column with PTFE stopcock
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?