Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócjoint
joint: ST/NS19/22
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C209180
jacket L
180 mm
General description
Synthware™ Liebig condenser features a 180 mm jacketed length for superior cooling efficiency. With standard taper outer joint at the top (19/22) and a lower inner drip tip joint. Made from durable borosilicate glass.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description joint: ST/NS 19/22, jacket L 180 mm | description joint: ST/NS 14/20, jacket L 120 mm | description joint: ST/NS 24/40, jacket L 100 mm | description joint: ST/NS 24/40, jacket L 400 mm |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| manufacturer/tradename Synthware C209180 | manufacturer/tradename Synthware C201120 | manufacturer/tradename Synthware C204100 | manufacturer/tradename Synthware C204400 |
| joint joint: ST/NS19/22 | joint joint: ST/NS14/20 | joint joint: ST/NS24/40 | joint joint: ST/NS24/40 |
| jacket L 180 mm | jacket L 120 mm | jacket L 100 mm | jacket L 400 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ Liebig condenser with 8 mm OD hose connections
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?