Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 164,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
164,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócjoint
joint: ST/NS14/10
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
C221410
L
100 mm
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description joint: ST/NS 14/10, L 100 mm | description joint: ST/NS 14/10 | description joint: ST/NS 14/20, L 96 mm | description joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| L 100 mm | L - | L 96 mm | L - |
| joint joint: ST/NS14/10 | joint joint: ST/NS14/10 | joint joint: ST/NS14/20 | joint joint: ST/NS24/40 |
| manufacturer/tradename C221410 | manufacturer/tradename C321410 | manufacturer/tradename C221420 | manufacturer/tradename Synthware C264175 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ powietrzny skraplacz zwrotny
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?