Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
eCl@ss:
32049090
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócjoint
joint: ST/NS55/50
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C245550
jacket L
300 mm
General description
Allihn reflux condenser with a water cooled inner drip joint at bottom.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description joint: ST/NS 55/50, jacket L 300 mm | description joint: ST/NS 34/45, jacket L 190 mm | description joint: ST/NS 45/50, jacket L 260 mm | description joint: ST/NS 24/40, jacket L 300 mm, hose size 10 mm |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| jacket L 300 mm | jacket L 190 mm | jacket L 260 mm | jacket L 300 mm |
| manufacturer/tradename Synthware C245550 | manufacturer/tradename Synthware C243445 | manufacturer/tradename Synthware C244500 | manufacturer/tradename Synthware C624300 |
| joint joint: ST/NS55/50 | joint joint: ST/NS34/45 | joint joint: ST/NS45/50 | joint joint: ST/NS24/40 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ Allihn reflux condenser
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?