Przejdź do
SYNC262280
Synthware™ coil-style reflux condenser
joint: ST/NS 14/20, hose size 8 mm
Synonim(y):
Synthware C262280, coil-type condenser
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
878,00 zł
746,30 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
746,30 zł
Cena katalogowa878,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
joint
joint: ST/NS14/20
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C262280
hose size
8 mm
General description
Coil style reflux condenser with tightly wrapped coil providing maximum cooling. Excellent for use with volatile solvents. Condenser has a top outer standard taper joint and lower inner drip tip joint. Hose connections have an O.D. of 8mm or 10mm at the middle serration.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SYNC269100SYNC261100SYNC562280
description
joint: ST/NS 14/20, hose size 8 mm
description
joint: ST/NS 19/22, hose size 8 mm
description
joint: ST/NS 14/20, hose size 8 mm
description
joint: ST/NS 14/20, hose size 8 mm
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C262280
manufacturer/tradename
Synthware C269100
manufacturer/tradename
Synthware C261100
manufacturer/tradename
Synthware C562280
hose size
8 mm
hose size
8 mm
hose size
8 mm
hose size
8 mm
joint
joint: ST/NS14/20
joint
joint: ST/NS19/22
joint
joint: ST/NS14/20
joint
joint: ST/NS14/20
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)