Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócjoint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C264125
hose size
10 mm
General description
Coil style reflux condenser with tightly wrapped coil providing maximum cooling. Excellent for use with volatile solvents. Condenser has a top outer standard taper joint and lower inner drip tip joint. Hose connections have an O.D. of 8mm or 10mm at the middle serration.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm | description joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm | description joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm | description joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| joint joint: ST/NS24/40 | joint joint: ST/NS24/40 | joint joint: ST/NS24/40 | joint joint: ST/NS24/40 |
| hose size 10 mm | hose size 10 mm | hose size 10 mm | hose size 10 mm |
| manufacturer/tradename Synthware C264125 | manufacturer/tradename Synthware C264175 | manufacturer/tradename Synthware C264225 | manufacturer/tradename Synthware C264275 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ coil-style reflux condenser
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?