Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
40161501
eCl@ss:
32039090
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócjoint
joint: ST/NS14/20
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
C341014
D
90 mm
I.D.
31 mm
General description
Skraplacz Synthware™ micro Dewar to kompaktowy, izolowany skraplacz przeznaczony do zastosowań niskotemperaturowych. Posiada dwuścienną konstrukcję z warstwą próżniową, która minimalizuje przenoszenie ciepła, umożliwiając wydajną kondensację oparów przy jednoczesnym utrzymaniu stabilnej niskiej temperatury. Duży otwór w górnej części do stosowania z suchym lodem. Boczne złącza są ustawione pod kątem 90°.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description joint: ST/NS 14/20, I.D. 31 mm, D 90 mm | description joint: ST/NS 14/10 | description joint: ST/NS 14/20, coil L 100 mm | description joint: ST/NS 14/20, hose size 8 mm |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| joint joint: ST/NS14/20 | joint joint: ST/NS14/10 | joint joint: ST/NS14/20 | joint joint: ST/NS14/20 |
| D 90 mm | D - | D - | D - |
| manufacturer/tradename C341014 | manufacturer/tradename C321410 | manufacturer/tradename Synthware C351420 | manufacturer/tradename Synthware C141120 |
| I.D. 31 mm | I.D. - | I.D. - | I.D. - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?