Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 532,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
532,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C361730
I.D.
13.4 mm
L
305 mm
suitability
suitable for chromatography
General description
With reinforced beaded top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description I.D. 13.4 mm, L 305 mm | description I.D. 13.4 mm, L 203 mm | description I.D. 13.4 mm, L 254 mm | description top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 13.4 mm × 305 mm |
| suitability suitable for chromatography | suitability suitable for chromatography | suitability suitable for chromatography | suitability suitable for chromatography |
| L 305 mm | L 203 mm | L 254 mm | L - |
| manufacturer/tradename Synthware C361730 | manufacturer/tradename Synthware C361720 | manufacturer/tradename Synthware C361725 | manufacturer/tradename Synthware C184173 |
| I.D. 13.4 mm | I.D. 13.4 mm | I.D. 13.4 mm | I.D. - |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ chromatography column with PTFE stopcock
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?