Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C362625C
L
254 mm
suitability
suitable for chromatography
General description
With reinforced beaded top, coarse porosity fritted disc to support column packing. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description L 254 mm | description L 254 mm | description L 254 mm | description L 254 mm |
| suitability suitable for chromatography | suitability suitable for chromatography | suitability suitable for chromatography | suitability suitable for chromatography |
| L 254 mm | L 254 mm | L 254 mm | L 254 mm |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| manufacturer/tradename Synthware C362625C | manufacturer/tradename Synthware C364625C | manufacturer/tradename Synthware C361725C | manufacturer/tradename Synthware C363230C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ chromatography column with PTFE stopcock and coarse frit
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?