Przejdź do
SYNC362640
Synthware™ chromatography column with PTFE stopcock
I.D. 20.0 mm, L 457 mm
Synonim(y):
Synthware C362640, glass chromatograpy column
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
670,00 zł
569,50 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
569,50 zł
Cena katalogowa670,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C362640
I.D.
20.0 mm
L
457 mm
suitability
suitable for chromatography
General description
With reinforced beaded top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SYNC364640SYNC362620SYNC184464
description
I.D. 20.0 mm, L 457 mm
description
I.D. 40.0 mm, L 457 mm
description
I.D. 20.0 mm, L 203 mm
description
top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 40.0 mm × 457 mm
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
L
457 mm
L
457 mm
L
203 mm
L
-
I.D.
20.0 mm
I.D.
40.0 mm
I.D.
20.0 mm
I.D.
-
manufacturer/tradename
Synthware C362640
manufacturer/tradename
Synthware C364640
manufacturer/tradename
Synthware C362620
manufacturer/tradename
Synthware C184464
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)