Przejdź do
SYNC363230C
Synthware™ chromatography column with PTFE stopcock and coarse frit
L 254 mm
Synonim(y):
Synthware C363230C, glass chromatograpy column
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C363230C
L
254 mm
suitability
suitable for chromatography
General description
With reinforced beaded top, coarse porosity fritted disc to support column packing. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SYNC361725CSYNC362625CSYNC364625C
description
L 254 mm
description
L 254 mm
description
L 254 mm
description
L 254 mm
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
L
254 mm
L
254 mm
L
254 mm
L
254 mm
manufacturer/tradename
Synthware C363230C
manufacturer/tradename
Synthware C361725C
manufacturer/tradename
Synthware C362625C
manufacturer/tradename
Synthware C364625C
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)