Przejdź do
SYNC371720
Synthware™ chromatography column with reservoir and PTFE stopcock
100 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 13.4 mm × 203 mm
Synonim(y):
Synthware C371720, glass chromatograpy column
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
23151816
eCl@ss:
32150313
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
joint
joint: ST/NS top24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C371720
technique(s)
HPLC: suitable
I.D. × L
13.4 mm × 203 mm
capacity
100 mL
suitability
suitable for chromatography
General description
With 24/40 outer joint at top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SYNC373220SYNC378020SYNC371740
description
100 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 13.4 mm × 203 mm
description
500 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 26.0 mm × 203 mm
description
1000 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 73.0 mm × 203 mm
description
250 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 13.4 mm × 457 mm
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
-
manufacturer/tradename
Synthware C371720
manufacturer/tradename
Synthware C373220
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Synthware C371740
I.D. × L
13.4 mm × 203 mm
I.D. × L
26.0 mm × 203 mm
I.D. × L
73.0 mm × 203 mm
I.D. × L
13.4 mm × 457 mm
joint
joint: ST/NS top24/40
joint
joint: ST/NS top24/40
joint
joint: ST/NS top24/40
joint
joint: ST/NS top24/40
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)