Merck
Kolumny HPLC
Zbiór różnych kolumn HPLC i UHPLC <sup>marki</sup> Supelco<sup>®</sup> rozrzuconych na zielonej powierzchni. Kolumny te, o cylindrycznym kształcie i metalicznym wykończeniu, wyposażone w złącza na obu końcach, reprezentują szeroki wachlarz technologii kolumn chromatograficznych dostosowanych do różnych potrzeb analitycznych. Różnią się one rozmiarem, a niektóre posiadają etykiety z informacjami o parametrach technicznych lub numerach modeli.
Kolumny HPLC i UHPLC firmy Supelco® spełniają współczesne wymagania w zakresie szybkiej chromatografii U/HPLC, LC-MS oraz separacji biopolimerów, a także zgodności z regulacjami farmakopei i metodami agencji w różnych branżach. Produkty HPLC firmy Supelco® są dostępne z technologią cząstek Fused-Core®, monolityczną krzemionką oraz cząstkami w pełni porowatymi, w tym z krzemionką ultraczystą. Ponadto dostępne są cząstki porowatego węgla grafitowego (PGC) oraz cząstki polimerowe zapewniające wysoką stabilność przy wysokim pH.
Cząstki porowatego węgla grafitowego (PGC)
Kolumny z porowatym węglem grafitowym (PGC), takie jak kolumna Supel™ Carbon LC, zapewniają wyjątkowe właściwości chromatograficzne, których nie dorównują kolumny wypełnione cząstkami krzemionki. Można wykorzystać pełny zakres pH, a także wysokie temperatury (> 200 °C), co otwiera nowe możliwości dla chromatografów.
Cząstki krzemionki o porowatej powierzchni (SPP)/technologia Fused Core®
Kolumny z krzemionką porowatą powierzchniowo zapewniają wyższą prędkość i wydajność niż cząstki w pełni porowate tej samej wielkości. Kolumny HPLC Fused-Core®, takie jak Ascentis® Express i BIOshell™, mogą przekształcić każdy system HPLC w szybkie, wydajne urządzenie o maksymalnej prędkości i wydajności.
Monolityczna krzemionka
  • Monolityczne kolumny HPLC na bazie krzemionki, takie jak kolumny HPLC Chromolith®, umożliwiają szybkie separacje przy bardzo niskim ciśnieniu wstecznym kolumny, charakteryzują się wysoką tolerancją na matrycę i wydłużoną żywotnością, co czyni je idealnymi produktami do analiz o wysokiej przepustowości i ekonomicznych analiz próbek bogatych w matrycę.
  • Kolumny HPLC Chromolith® są wykonane z monolitycznego krzemionki o bimodalnej strukturze porów, zawierającej makroporów o wielkości 2 µm oraz mezoporów o wielkości 13 nm. Taka struktura zapewnia kolumnie wiele kluczowych zalet.
  • Kolumny Chromolith® WP to kolumny z monolitycznego krzemionki o szerokich porach (300 Å), wykonane z pojedynczego, ciągłego pręta z porowatej krzemionki o wysokiej czystości. Kolumny te wykazały duży potencjał w porównaniu z kolumnami konwencjonalnymi, zapewniając stałą wydajność przez dłuższy okres eksploatacji. Oprócz różnych faz RP dostępne są również kolumna powinowactwa Protein A oraz kolumna epoksydowa, które umożliwiają modyfikacje dostosowane do potrzeb klienta.
W pełni porowate cząstki krzemionki (FPP) typu B (krzemionka o wysokiej czystości)
  • Kolumny HPLC i UHPLC Purospher® STAR najlepiej nadają się do separacji próbek zasadowych, obojętnych i chelatujących metale bez rozmywania pików. Ich doskonała wydajność i stabilność zapewniają maksymalną elastyczność w opracowywaniu metod oraz rozszerzoną stabilność pH.
  • Kolumny HPLC Discovery® są skuteczne w analizie biomolekuł i małych cząsteczek. Kolumny te posiadają wiązania polarne i niepolarne, charakteryzujące się wyjątkową retencją, selektywnością oraz brakiem zjawiska „bleed” w zastosowaniach LC-MS.
  • Fazy wiązane Ascentis® charakteryzują się szerokim zakresem selektywności. Krzemionka typu B sprawia, że kolumna jest obojętna chemicznie, stabilna i zapewnia powtarzalność wyników. Duża powierzchnia krzemionki sprzyja zdolności ładowania preparatywnego.
  • Kolumny HPLC SeQuant® HILIC (chromatografia cieczowa z interakcją hydrofilową) zawierają gęsto związane grupy funkcyjne o charakterze dwukationowym. Kolumny HILIC są dostępne w różnych długościach, rozmiarach cząstek i wymiarach porów, wykazując jednocześnie wyjątkową powtarzalność i wytrzymałość.
  • Kolumny HPLC Sepax® to wysoce porowate kolumny na bazie krzemionki, wykorzystywane głównie do analizy peptydów i białek.
W pełni porowate cząstki krzemionki (FPP) typu A (krzemionka konwencjonalna)
  • Linia kolumn HPLC na bazie krzemionki Supelcosil® oferuje szeroki wybór chemicznych składów faz wiązanych, a rozmiary cząstek i konfiguracje kolumn sięgają od mikrokanalików po skalę preparatywną. Kolumny te wykazują wysoką wydajność w przypadku analitów polarnych, niepolarnych i naładowanych.
  • Kolumny HPLC LiChrospher® i Superspher® są bardzo wszechstronne i niezawodne, co potwierdzono w tysiącach sprawdzonych metod HPLC.
  • Kolumny HPLC LiChrosorb® są wypełnione nieregularnymi cząstkami krzemionki o wielkości od 5 µm w skali analitycznej do dużych cząstek przeznaczonych do skali produkcyjnej.
  • Kolumny HPLC i UHPLC TSKgel® są dostępne do chromatografii żelowej, permeacyjnej, jonowymiennej, odwróconej fazy, interakcji hydrofobowej, interakcji hydrofilowej oraz chromatografii powinowactwa. (dostępne tylko w USA i Europie)
W pełni porowate cząstki polimerowe
  • Kolumny HPLC apHera™ z fazą odwróconą i aminową są stabilne w zakresie pH 2–12 i nadają się do płukania roztworami alkalicznymi. Są idealne do analizy peptydów, małych białek, węglowodanów, leków polarnych i kwasów organicznych.
  • Kolumny HPLC Supelcogel® są wypełnione kopolimerem polistyrenu i diwinylobenzenu (PS-DVB), co zapewnia im stabilność chemiczną. Dwie odmiany kopolimeru PS-DVB (o stopniu usieciowania 6% i 8%) maksymalizują proces separacji próbek.
  • Kolumny HPLC z polimerową fazą odwróconą firmy Hamilton są wyjątkowo obojętne chemicznie, wydajne i trwałe, a także charakteryzują się wysoką stabilnością mechaniczną i termiczną.
  • Kolumny HPLC i UHPLC TSKgel® są dostępne do separacji białek, peptydów i innych biomolekuł. Kolumny zawierające cząsteczki krzemionki i metakrylanu o różnych rozmiarach porów mogą pomieścić anality o szerokim zakresie mas cząsteczkowych. (dostępne tylko w USA i Europie)
Kolumny chiralne HPLC
Oferujemy szeroką gamę kolumn chiralnych HPLC do różnych zastosowań.
  • Kolumny chiralne Astec CYCLOBOND™ posiadają fazy z wiązaną cyklodekstryną, które umożliwiają selektywną separację chemiczną cząsteczek organicznych.
  • Kolumny chiralne Astec CHIROBIOTICTM oparte są na makrocyklicznych glikoproteinach związanych z żelami krzemionkowymi o wysokiej czystości, dostępnymi do chiralnych zastosowań LC-MS.
  • Kolumny chiralne Astec Cellulose DMP z kulistą, porowatą krzemionką o wysokiej czystości pokrytą DMPC (karbaminianem 3,5-dimetylofenylu); mogą rozdzielać szeroki zakres związków chiralnych w warunkach fazy normalnej, polarnych związków organicznych i SFC.
  • Kolumny chiralne Astec Copper Ligand Exchange są przydatne do rozdzielania kwasów hydroksylowych, aminokwasów, racematów dwufunkcyjnych i innych amin.
Powiązane materiały
Strona 1 z 6
Poradniki
Dowiedz się, jak podłączyć kolumny i wkłady HPLC do odpowiednich kolumn wstępnych, uchwytów i wkładów ochronnych.
*Kolumny firmy Tosoh Bioscience są dostępne w następujących krajach:
Albania Andora Argentyna Armenia Austria Azerbejdżan Afganistan Algieria Albania Armenia Azerbejdżan
Białoruś Belgia Belize
Boliwia
Bośnia i Hercegowina
Brazylia Bułgaria
Bahrajn Białoruś Bośnia i Hercegowina
Botswana Burkina Faso
Kanada
Chile
Kolumbia
Kostaryka
Chorwacja Kuba Dominikana Cypr
Czechy Kamerun Republika
Środkowoafrykańska Czad Kongo
Demokratyczna Republika
Konga Chorwacja
Dania
Dżibuti Ekwador Egipt Salwador Erytrea Etiopia Estonia
Finlandia Francja Gujana
Francuska
Gruzja
Niemcy
Grecja
Gabon
Gruzja Ghana Gwatemala Gujana Haiti Honduras
Węgry Islandia Irlandia Włochy Irak
Izrael Kazachstan Kosowo
Kazachstan Kenia Kosowo Kuwejt
Kirgistan Liban
Libia Łotwa Liechtenstein
Litwa
Luksemburg
Madagaskar Malawi Malta Mauretania Mauritius Meksyk Mołdawia Monako
Czarnogóra
Mołdawia Mongolia Maroko Mozambik Nikaragua Nigeria Holandia Macedonia
Północna (dawniej Macedonia)
Norwegia
Oman
Panama
Paragwaj
Peru
Polska
Portugalia Portoryko
Katar Rosja Rwanda
Rumunia Rosja San Marino Serbia Słowacja Słowenia
Hiszpania Szwecja Szwajcaria Arabia Saudyjska Senegal
Serbia Serbia
i Czarnogóra RPA
Surinam
Tadżykistan Tanzania Togo Tunezja Turcja Ukraina Urugwaj Turkmenistan
Wielka Brytania (UK)
Stany Zjednoczone Ameryki Uganda
Ukraina
Zjednoczone Emiraty
Arabskie Uzbekistan
Watykan Wenezuela Jemen
Zambia Zimbabwe