Przejdź do
SYNC373230
Synthware™ chromatography column with reservoir and PTFE stopcock
500 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 26.0 mm × 305 mm
Synonim(y):
Synthware C373230, glass chromatograpy column
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
23151816
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
joint
joint: ST/NS top24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C373230
technique(s)
HPLC: suitable
I.D. × L
26.0 mm × 305 mm
capacity
500 mL
suitability
suitable for chromatography
General description
With 24/40 outer joint at top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SYNC373240SYNC373225SYNC376030
description
500 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 26.0 mm × 305 mm
description
500 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 26.0 mm × 457 mm
description
50 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 26.0 mm × 254 mm
description
1000 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 53.0 mm × 305 mm
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
joint
joint: ST/NS top24/40
joint
joint: ST/NS top24/40
joint
joint: ST/NS top24/40
joint
joint: ST/NS top24/40
I.D. × L
26.0 mm × 305 mm
I.D. × L
26.0 mm × 457 mm
I.D. × L
26.0 mm × 254 mm
I.D. × L
53.0 mm × 305 mm
capacity
500 mL
capacity
500 mL
capacity
50 mL
capacity
1000 mL
manufacturer/tradename
Synthware C373230
manufacturer/tradename
Synthware C373240
manufacturer/tradename
Synthware C373225
manufacturer/tradename
Synthware C376030
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)