Przejdź do
SYNC504250
Synthware™ Liebig condenser with 8 mm OD removable hose connections
joint: ST/NS 24/40, jacket L 250 mm
Synonim(y):
Synthware C504250, straight condenser
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
joint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C504250
jacket L
250 mm
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SYNC504200SYNC204400SYNC204200
description
joint: ST/NS 24/40, jacket L 250 mm
description
joint: ST/NS 24/40, jacket L 200 mm
description
joint: ST/NS 24/40, jacket L 400 mm
description
joint: ST/NS 24/40, jacket L 200 mm
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
manufacturer/tradename
Synthware C504250
manufacturer/tradename
Synthware C504200
manufacturer/tradename
Synthware C204400
manufacturer/tradename
Synthware C204200
jacket L
250 mm
jacket L
200 mm
jacket L
400 mm
jacket L
200 mm
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)