Przejdź do
SYNC509180
Synthware™ Liebig condenser with 8 mm OD removable hose connections
joint: ST/NS 19/22, jacket L 180 mm
Synonim(y):
Synthware C509180, straight condenser
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
eCl@ss:
32060204
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
joint
joint: ST/NS19/22
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C509180
jacket L
180 mm
General description
Synthware™ Liebig condenser features a 180 mm jacketed length for superior cooling efficiency. With standard taper outer joint at the top (19/22) and a lower inner drip tip joint. Made from durable borosilicate glass.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SYNC509300SYNC501120SYNC504200
description
joint: ST/NS 19/22, jacket L 180 mm
description
joint: ST/NS 19/22, jacket L 300 mm
description
joint: ST/NS 14/20, jacket L 120 mm
description
joint: ST/NS 24/40, jacket L 200 mm
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
joint
joint: ST/NS19/22
joint
joint: ST/NS19/22
joint
joint: ST/NS14/20
joint
joint: ST/NS24/40
jacket L
180 mm
jacket L
300 mm
jacket L
120 mm
jacket L
200 mm
manufacturer/tradename
Synthware C509180
manufacturer/tradename
Synthware C509300
manufacturer/tradename
Synthware C501120
manufacturer/tradename
Synthware C504200
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)