Przejdź do
SYNC564225
Synthware™ coil-style reflux condenser with removable hose connections
joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm
Synonim(y):
Synthware C564225, coil-type condenser
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
joint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C564225
hose size
10 mm
General description
Coil style reflux condenser with tightly wrapped coil providing maximum cooling. Excellent for use with volatile solvents. Condenser has a top outer standard taper joint and lower inner drip tip joint.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SYNC564125SYNC564175SYNC561100
description
joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm
description
joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm
description
joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm
description
joint: ST/NS 14/20, hose size 8 mm
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
hose size
10 mm
hose size
10 mm
hose size
10 mm
hose size
8 mm
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS14/20
manufacturer/tradename
Synthware C564225
manufacturer/tradename
Synthware C564125
manufacturer/tradename
Synthware C564175
manufacturer/tradename
Synthware C561100
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)