Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 400,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Synthware C571200
Packaging:
pkg of 1 ea
Joint:
joint: ST/NS14/20
400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócjoint
joint: ST/NS14/20
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C571200
jacket H
200 mm
General description
Indentations at the bottom for supporting packing material. Jacket permits the column to be used as a condenser.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description joint: ST/NS 14/20, jacket H 200 mm | description joint: ST/NS 19/22, jacket H 110 mm | description joint: ST/NS 14/20, jacket H 110 mm | description joint: ST/NS 24/40, jacket H 200 mm |
| manufacturer/tradename Synthware C571200 | manufacturer/tradename Synthware C579110 | manufacturer/tradename Synthware C571120 | manufacturer/tradename Synthware C574200 |
| joint joint: ST/NS14/20 | joint joint: ST/NS19/22 | joint joint: ST/NS14/20 | joint joint: ST/NS24/40 |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| jacket H 200 mm | jacket H 110 mm | jacket H 110 mm | jacket H 200 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ water jacketed distillation column with removable hose connections
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?