Przejdź do
SYNF100002
Synthware™ Zacisk aparatu filtrującego 47 mm
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41100000
Packaging:
pkg of 1 ea
Manufacturer/tradename:
Synthware F100002
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F100002
General description
Using 47 mm membranes for filtering corrosive solutions, particulate removal from HPLC solvents, and filtration analysis with solid phase extraction disks. Support base has a sealed-in coarse porosity fritted disc. Complete assembly includes a 300mL graduated funnel, aluminum clamp, support base and l liter filtering flask.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Disclaimer
SYNF100002 Clamp only (rest of apparatus sold separately)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SYNF100003SYNF100003ASYNF10401L
description
-
description
-
description
-
description
joint: ST/NS 40/35
manufacturer/tradename
Synthware F100002
manufacturer/tradename
Synthware F100003
manufacturer/tradename
Synthware F100003A
manufacturer/tradename
Synthware F10401L
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)