Przejdź do
SYNF479250
Synthware™ Squibb-style separatory funnel with PTFE stopcock and PTFE stopper
250 mL, top joint: ST/NS 19/22
Synonim(y):
Synthware F479250, glass separatory funnel
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121809
Joint:
joint: ST/NS top19/22
Packaging:
pkg of 1 ea
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
joint
joint: ST/NS top19/22
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F479250
capacity
250 mL , 250 mL
General description
Supplied with a Glass or PTFE stopper
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SYNF479250ASYNF479050SYNF479025
description
250 mL, top joint: ST/NS 19/22
description
250 mL, top joint: ST/NS 19/22
description
50 mL, top joint: ST/NS 19/22
description
25 mL, top joint: ST/NS 19/22
manufacturer/tradename
Synthware F479250
manufacturer/tradename
Synthware F479250A
manufacturer/tradename
Synthware F479050
manufacturer/tradename
Synthware F479025
capacity
250 mL, 250 mL
capacity
250 mL, 250 mL
capacity
50 mL , 50 mL
capacity
25 mL , 25 mL
joint
joint: ST/NS top19/22
joint
joint: ST/NS top19/22
joint
joint: ST/NS top19/22
joint
joint: ST/NS top19/22
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)