Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121809
Joint:
joint: ST/NS24/40
Packaging:
pkg of 1 ea
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócjoint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F622425
capacity
25 mL , 25 mL
General description
With 1:5 PTFE stopcock
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 25 mL, joint: ST/NS 24/40, stopcock: PTFE | description 250 mL, joint: ST/NS 24/40, stopcock: PTFE | description 60 mL, joint: ST/NS 24/40, stopcock: PTFE | description 1000 mL, joint: ST/NS 24/40, stopcock: PTFE |
| capacity 25 mL, 25 mL | capacity 250 mL, 250 mL | capacity 60 mL , 60 mL | capacity 1000 mL, 1000 mL |
| manufacturer/tradename Synthware F622425 | manufacturer/tradename Synthware F624250 | manufacturer/tradename Synthware F622460 | manufacturer/tradename Synthware F62241L |
| joint joint: ST/NS24/40 | joint joint: ST/NS24/40 | joint joint: ST/NS24/40 | joint joint: ST/NS24/40 |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ pressure equalizing addition funnel
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?