Przejdź do
SYNF650010C
Synthware™ Mikrolej Hirscha
capacity 7 mL, disc O.D. 10 mm, stem O.D. 7 mm
Synonim(y):
Synthware F650010C, mikrolej filtrujący
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
251,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41104900
Capacity:
7 mL
Disc diam.:
10 mm
Filter diam.:
10 mm
Manufacturer/tradename:
F650010C
251,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
F650010C
capacity
7 mL
disc O.D.
10 mm
disc diam.
10 mm
filter diam.
10 mm
stem O.D.
7 mm
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SYNF740027SYNF292810SYNF150050
description
capacity 7 mL, disc O.D. 10 mm, stem O.D. 7 mm
description
O.D. 27 mm
description
top diam. 100 mm
description
capacity 50 mL, stopper size #3
manufacturer/tradename
F650010C
manufacturer/tradename
F740027
manufacturer/tradename
Synthware F292810
manufacturer/tradename
Synthware F150050
disc diam.
10 mm
disc diam.
-
disc diam.
-
disc diam.
-
capacity
7 mL
capacity
-
capacity
-
capacity
50 mL
filter diam.
10 mm
filter diam.
-
filter diam.
-
filter diam.
-
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
disc O.D.
10 mm
disc O.D.
-
disc O.D.
-
disc O.D.
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)