Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121809
Packaging:
pkg of 1 ea
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F687500A
capacity
500 mL , 500 mL
General description
Globe shaped separatory funnel with a long stopper neck and straight section between the funnel body and stopcock, which provides a secure grip while shaking and also aids in clamping. Available with PTFE stopcocks. Supplied complete with one listed size PTFE or glass stopper.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 500 mL, stopper size #27 | description 2000 mL, stopper size #27 | description 500 mL, stopper size #27 | description 1000 mL, stopper size #27 |
| capacity 500 mL , 500 mL | capacity 2000 mL, 2000 mL | capacity 500 mL , 500 mL | capacity 1000 mL, 1000 mL |
| manufacturer/tradename Synthware F687500A | manufacturer/tradename Synthware F68272L | manufacturer/tradename Synthware F780500 | manufacturer/tradename Synthware F787000 |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ Sure-Grip separatory funnel
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?