Przejdź do
T72001
Trimethylacetonitrile
98%
Synonim(y):
Pivalonitrile, tert-Butyl cyanide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
484,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
838,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3CCN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
83.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-133-0
Beilstein/REAXYS Number:
1361449
MDL number:
eCl@ss:
32039090
Assay:
98%
484,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.377 (lit.)
bp
105-106 °C (lit.)
mp
15-16 °C (lit.)
density
0.752 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
nitrile
SMILES string
CC(C)(C)C#N
InChI
1S/C5H9N/c1-5(2,3)4-6/h1-3H3
InChI key
JAMNHZBIQDNHMM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)