Przejdź do
V403
γ-Valerolactone
ReagentPlus®, 99%
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
γ-Valerolactone, gamma-Valerolactone, γ-Methyl-γ-butyrolactone, 4,5-Dihydro-5-methyl-2(3H)-furanone, 4-Hydroxypentanoic acid lactone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
241,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1010,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-569-5
Beilstein/REAXYS Number:
80420
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
99%
241,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
3.45 (vs air)
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
99%
sustainability
Sustainability features
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
bp
207-208 °C (lit.), 82-85 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−31 °C (lit.)
density
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
SMILES string
CC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C5H8O2/c1-4-2-3-5(6)7-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
GAEKPEKOJKCEMS-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
General description
γ-valerolactone (GVL) is found naturally in fruits and often used as a fuel additive and food ingredient. It is prominently employed in the production of both energy and carbon-based products.
Application
γ-valerolactone (GVL) can be used as a green solvent:
  • To transform lignocellulose into furfural using a solid acid catalyst, H-mordenite.
  • To synthesize phosphatidylserine.
Features and Benefits
This product aligns with one or more of the 12 Principles of Green ChemistryGVL is a sustainable alternative to traditional organic solvents like NMP and DMF and this aligns with "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W310301933856W310311
description
ReagentPlus®, 99%
description
≥99%, FCC, FG
description
BioRenewable, anhydrous, DMF and NMP substitute, ≥99%
description
natural, ≥95%, FG
assay
99%
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥95%
Quality Level
100
Quality Level
400, 300
Quality Level
200
Quality Level
300
density
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
−31 °C (lit.)
mp
−31 °C (lit.)
mp
−31 °C (lit.)
mp
−31 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
bp
207-208 °C (lit.), 82-85 °C/10 mmHg (lit.)
bp
207-208 °C (lit.), 82-85 °C/10 mmHg (lit.)
bp
82-85 °C/10 mmHg (lit.), 207-208 °C (lit.)
bp
207-208 °C (lit.), 82-85 °C/10 mmHg (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under γ-Valerolactone
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108-29-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?