Przejdź do
W392103
2,4-Hexadienoic acid
≥99%, FCC
Synonim(y):
Sorbic acid, α-trans-γ-trans-Sorbic acid, (E,E)-1,3-Pentadiene-1-carboxylic acid, 2,4-Hexadienoic acid, 2E,4E-Hexadienoic acid, trans,trans-2,4-Hexadienoic acid, C6:2n-2,4, NSC 35405, NSC 49103, NSC 50268
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH=CHCH=CHCOOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.13
Flavis number:
8.085
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12164502
FEMA Number:
3921
NACRES:
NA.21
EC Number:
203-768-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1098547
Organoleptic:
odorless
Biological source:
synthetic
Agency:
meets purity specifications of JECFA
Food allergen:
no known allergens
biological source
synthetic
agency
meets purity specifications of JECFA
reg. compliance
FCC, FDA 21 CFR 166.110, FDA 21 CFR 172.872, FDA 21 CFR 177.2260, FDA 21 CFR 181.23, FDA 21 CFR 182.3089
vapor pressure
0.01 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99%
form
powder
mp
132-135 °C (lit.)
solubility
ethanol: 10%, clear, colorless to slightly yellow
density
1.2 g/cm3 at 20 °C
cation traces
As: ≤3.0 ppm, Cd: ≤1.0 ppm, Hg: ≤1.0 ppm, Pb: ≤2.0 ppm
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
organoleptic
odorless
SMILES string
C\C=C\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H,1H3,(H,7,8)/b3-2+,5-4+
InChI key
WSWCOQWTEOXDQX-MQQKCMAXSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
260.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
127 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)