Przejdź do
Z740654
Aldrich® Essentials Erlenmeyer flask, narrow mouth
capacity 250 mL, stopper joint: 6, volume 50-200 mL, accuracy: 25 mL
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
12 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
395,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121804
eCl@ss:
32040501
Capacity:
250 mL
Material:
borosilicate glass flask, flat bottom
Sterility:
non-sterile
Feature:
without cap
395,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
borosilicate glass flask, flat bottom
joint
joint: stopper6
sterility
non-sterile
feature
without cap
packaging
pkg of 12 ea
volume measuring range
50-200 mL, accuracy: 25 mL
capacity
250 mL
General description
Clear borosilicate glass, standard wall Erlenmeyer flasks for standard laboratory use. Narrow mouth opening with beaded rim. Reference graduations and marking spot in white. ASTM E 1404, DIN 12380.
Other Notes
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z740656Z740661Z740658
description
capacity 250 mL, stopper joint: 6, volume 50-200 mL, accuracy: 25 mL
description
capacity 500 mL, stopper joint: 7, volume 100-500 mL, accuracy: 50 mL
description
capacity 2000 mL, stopper joint: 10, volume 600-1900 mL, accuracy: 100 mL
description
capacity 1000 mL, stopper joint: 9, volume 250-1000 mL, accuracy: 50 mL
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
capacity
250 mL
capacity
500 mL
capacity
2000 mL
capacity
1000 mL
material
borosilicate glass flask, flat bottom
material
borosilicate glass flask, flat bottom
material
borosilicate glass flask, flat bottom
material
borosilicate glass flask, flat bottom
feature
without cap
feature
without cap
feature
without cap
feature
without cap
joint
joint: stopper6
joint
joint: stopper7
joint
joint: stopper10
joint
joint: stopper9
packaging
pkg of 12 ea
packaging
pkg of 6 ea
packaging
pkg of 4 ea
packaging
pkg of 6 ea
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)