Merck
APO414278590
Apollo Scientific Ltd
3-Chloro-4-fluorobenzhydrazide
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
Produkt APO414278590 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.59
Numer MDL:
Produkt APO414278590 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Iupac Name
3-chloro-4-fluorobenzohydrazide
Inchi Code
1S/C7H6ClFN2O/c8-5-3-4(7(12)11-10)1-2-6(5)9/h1-3H,10H2,(H,11,12)
Klucz InChI
UAXDFZDWRYDZEJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-4-fluorobenzhydrazide
Synonym
3-Chloro-4-fluorobenzohydrazide
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-4-fluorobenzhydrazide
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)