Przejdź do
ATE514316632
AstaTech, Inc.
4-CHLOROISOQUINOLIN-5-OL
Synonim(y):
4-chloroisoquinolin-5-ol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H6O1N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.61
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Country of Origin
CN
Inchi Code
1S/C9H6ClNO/c10-7-5-11-4-6-2-1-3-8(12)9(6)7/h1-5,12H
Inchi Key
FIWLPLYJHZKYEO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Room temperature
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-CHLOROISOQUINOLIN-5-OL
hstatements
Ostrzeżenia
Słowo ostrzegawcze
Warning
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)