Przejdź do
ATEH97A4DCF5
AstaTech, Inc.
2-PHENYL-2,5-DIAZABICYCLO[2.2.1]HEPTANE MALEATE
Synonim(y):
2-phenyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane maleate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C15H18O4N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.32
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Country of Origin
CN
Inchi Code
1S/C11H14N2.C4H4O4/c1-2-4-10(5-3-1)13-8-9-6-11(13)7-12-9;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-5,9,11-12H,6-8H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Inchi Key
GOJKSPLWGYCOMY-BTJKTKAUSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Room temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Słowo ostrzegawcze
Warning
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)