Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

ATEH97A4DCF7

AstaTech, Inc.

SODIUM PHOSPHITE DIBASIC PENTAHYDRATE

Synonim(y):

disodium hydrogen phosphite pentahydrate

Wybierz wielkość

Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
H11O8P1Na2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.04
MDL number:
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Inchi Code

1S/2Na.HO3P.5H2O/c;;1-4(2)3;;;;;/h;;1H;5*1H2/q2*+1;-2;;;;;

Inchi Key

FBKBMXXJECMLCQ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Room temperature

Country of Origin

CN

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Słowo ostrzegawcze

Warning



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów