Przejdź do
ATEH99F8D0DC
AstaTech, Inc.
CYCLIC SOMATOSTATIN
Synonim(y):
(4R,10S,13S,16S,19S,22S,25S,28S,31S,34S,37R)-19,34-bis(4-aminobutyl)-31-(2-amino-2-oxoethyl)-37-[({[(2S)-2-aminopropanoyl]amino}acetyl)amino]-13,25,28-tribenzyl-10,16-bis[(1R)-1-hydroxyethyl]-7-(hydroxymethyl)-22-(1H-indol-3-ylmethyl)-6,9,12,15,18,21,24,2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C76H104O19N18S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1637.9
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Country of Origin
CN
Inchi Code
1S/C76H104N18O19S2/c1-41(79)64(100)82-37-61(99)83-58-39-114-115-40-59(76(112)113)92-72(108)57(38-95)91-75(111)63(43(3)97)94-71(107)54(33-46-23-11-6-12-24-46)90-74(110)62(42(2)96)93-66(102)51(28-16-18-30-78)84-69(105)55(34-47-36-81-49-26-14-13-25-48(47)49)88-68(104)53(32-45-21-9-5-10-22-45)86-67(103)52(31-44-19-7-4-8-20-44)87-70(106)56(35-60(80)98)89-65(101)50(85-73(58)109)27-15-17-29-77/h4-14,19-26,36,41-43,50-59,62-63,81,95-97H,15-18,27-35,37-40,77-79H2,1-3H3,(H2,80,98)(H,82,100)(H,83,99)(H,84,105)(H,85,109)(H,86,103)(H,87,106)(H,88,104)(H,89,101)(H,90,110)(H,91,111)(H,92,108)(H,93,102)(H,94,107)(H,112,113)/t41-,42+,43+,50-,51-,52-,53-,54-,55-,56-,57-,58-,59-,62-,63-/m0/s1
Inchi Key
NHXLMOGPVYXJNR-ATOGVRKGSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
-20 C
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CYCLIC SOMATOSTATIN
Słowo ostrzegawcze
Warning
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)