Przejdź do
BDPH9BCC1792
Bide Pharmatech
Ethyl 2-oxo-2-(phenylamino)acetate
Synonim(y):
ethyl anilino(oxo)acetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H11O3N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.2
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C10H11NO3/c1-2-14-10(13)9(12)11-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3,(H,11,12)
Inchi Key
YDGAUBHNAKCSKF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl 2-oxo-2-(phenylamino)acetate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)