Przejdź do
BDPH9BCC184B
Bide Pharmatech
N,N'-Dimethylpentane-1,5-diamine
Synonim(y):
N~1~,N~5~-dimethyl-1,5-pentanediamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H18N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.23
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C7H18N2/c1-8-6-4-3-5-7-9-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3
Inchi Key
BESLVGXJZXNIJE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N'-Dimethylpentane-1,5-diamine
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)