Merck
BDPH9BCC201B
Bide Pharmatech
(2,2'-Dimethoxy-[1,1'-binaphthalene]-3,3'-diyl)diboronic acid
Synonim(y):
2,2'-dimethoxy-1,1'-binaphthyl-3,3'-diyldiboronic acid
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9BCC201B nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C22H20O6B2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
402.02
MDL number:
Produkt BDPH9BCC201B nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C22H20B2O6/c1-29-21-17(23(25)26)11-13-7-3-5-9-15(13)19(21)20-16-10-6-4-8-14(16)12-18(24(27)28)22(20)30-2/h3-12,25-28H,1-2H3
Inchi Key
PNKNNZOHEMBDRL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)