Przejdź do
BDPH9BCC2310
Bide Pharmatech
2-Azaspiro[4.4]nonane
Synonim(y):
2-azaspiro[4.4]nonane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H15N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
125.21
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C8H15N/c1-2-4-8(3-1)5-6-9-7-8/h9H,1-7H2
Inchi Key
NINJAJLCZUYDGV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Azaspiro[4.4]nonane
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)