Przejdź do
BDPH9BCC25A8
Bide Pharmatech
1-(2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
Synonim(y):
1-[2-bromo-4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H6O1Br1F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.05
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C9H6BrF3O/c1-5(14)7-3-2-6(4-8(7)10)9(11,12)13/h2-4H,1H3
Inchi Key
HBGXHUPYBNIJTQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Still not finding the right product?
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)