Przejdź do
BDPH9BCC29A9
Bide Pharmatech
1-(2-Bromoethyl)-3-phenoxy-benzene
Synonim(y):
1-(2-bromoethyl)-3-phenoxybenzene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C14H13O1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
277.16
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Key
AGZTWRYOPSZJII-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Inchi Code
1S/C14H13BrO/c15-10-9-12-5-4-8-14(11-12)16-13-6-2-1-3-7-13/h1-8,11H,9-10H2
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(2-Bromoethyl)-3-phenoxy-benzene
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)