Merck
BDPH9BCC2B60
Bide Pharmatech
tert-Butyl 2-(4-formylphenoxy)acetate
Synonim(y):
tert-butyl (4-formylphenoxy)acetate
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9BCC2B60 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C13H16O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.27
MDL number:
Produkt BDPH9BCC2B60 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C13H16O4/c1-13(2,3)17-12(15)9-16-11-6-4-10(8-14)5-7-11/h4-8H,9H2,1-3H3
Inchi Key
TZONEPGXYVZUKR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)