Merck
BDPH9BCC2BF3
Bide Pharmatech
Methyl 2-oxo-2-(1H-pyrrol-2-yl)acetate
Synonim(y):
methyl oxo(1H-pyrrol-2-yl)acetate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H7O3N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.14
MDL number:
Produkt BDPH9BCC2BF3 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H7NO3/c1-11-7(10)6(9)5-3-2-4-8-5/h2-4,8H,1H3
Inchi Key
LXHFRGJQRNUGQE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)