Merck
BDPH9BCC2C4D
Bide Pharmatech
Ethyl 5-amino-2-methylbenzoate
Synonim(y):
ethyl 5-amino-2-methylbenzoate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H13O2N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.22
MDL number:
Produkt BDPH9BCC2C4D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c1-3-13-10(12)9-6-8(11)5-4-7(9)2/h4-6H,3,11H2,1-2H3
Inchi Key
TYJRZPFHAFUADO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)