Merck
BDPH9BCC2CBF
Bide Pharmatech
4-(4-Hydroxybut-1-yn-1-yl)benzaldehyde
Synonim(y):
4-(4-hydroxy-1-butynyl)benzaldehyde
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.2
MDL number:
Produkt BDPH9BCC2CBF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H10O2/c12-8-2-1-3-10-4-6-11(9-13)7-5-10/h4-7,9,12H,2,8H2
Inchi Key
JNMGWHGSRGUHJY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)