Merck
BDPH9BCC2D3A
Bide Pharmatech
5-Phenoxypentanoic acid
Synonim(y):
5-phenoxypentanoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H14O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.23
MDL number:
Produkt BDPH9BCC2D3A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H14O3/c12-11(13)8-4-5-9-14-10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8-9H2,(H,12,13)
Inchi Key
YYEBMOCMHWICRI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)