Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCC2DF2

Bide Pharmatech

4-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)butan-1-ol

Synonim(y):

4-{[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy}-1-butanol

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCC2DF2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C10H24O2Si1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.38
MDL number:
Produkt BDPH9BCC2DF2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C10H24O2Si/c1-10(2,3)13(4,5)12-9-7-6-8-11/h11H,6-9H2,1-5H3

Inchi Key

IJEMXJANZPVITP-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Form: liquid Colour: colourless

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów