Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCC2E92

Bide Pharmatech

3,3'-(1,4-Phenylene)bis(propan-1-amine)

Synonim(y):

3-[4-(3-aminopropyl)phenyl]propylamine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C12H20N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.3
MDL number:
Produkt BDPH9BCC2E92 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C12H20N2/c13-9-1-3-11-5-7-12(8-6-11)4-2-10-14/h5-8H,1-4,9-10,13-14H2

Inchi Key

UCIIMVLFNCETFE-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów