Merck
BDPH9BCC2EA2
Bide Pharmatech
N-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}prop-2-enamide
Synonim(y):
N-[3-(trifluoromethyl)benzyl]acrylamide
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9BCC2EA2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H10O1N1F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.2
MDL number:
Produkt BDPH9BCC2EA2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H10F3NO/c1-2-10(16)15-7-8-4-3-5-9(6-8)11(12,13)14/h2-6H,1,7H2,(H,15,16)
Inchi Key
GNPRFMAXHDFXQH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)