Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCC2ED5

Bide Pharmatech

6-(Difluoromethoxy)pyridin-3-amine

Synonim(y):

6-(difluoromethoxy)-3-pyridinamine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C6H6O1N2F2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.12
MDL number:
Produkt BDPH9BCC2ED5 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C6H6F2N2O/c7-6(8)11-5-2-1-4(9)3-10-5/h1-3,6H,9H2

Inchi Key

LZPYGFBASUNYEY-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Pale-yellow to Brown Liquid or Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów